詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 0.5 μm) are a particle size standard, designed to profile the particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.
特徴および利点
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
- 透過型電子顕微鏡(TEM)
- 走査電子顕微鏡
- 光学顕微鏡
- MDFシステムを備えたCoulter™ カウンター
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95585-5ML-F:
95585-10ML-F:
95585-VAR-F:
95585-5ML-BULK-F:
95585-10ML-BULK-F:
95585-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro digestion of emulsions: diffusion and particle size distribution using diffusing wave spectroscopy and diffusion using nuclear magnetic resonance
Soft Matter, 8(42) (2012)