安全性情報
88511
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
analytical standard, size: 12.0 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
particles
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
12.0 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 12.0 μm) are a particle size standard, designed to identify the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
アプリケーション
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Also used:
  • in acoustic traps to study the effect of particle detection on trapping performance of lab on a chip systems
  • as a reference of known dimensions to characterize real-time imaging systems
  • as a calibration standard to validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
88511-10ML-BULK-F:
88511-VAR-F:
88511-5ML-F:
88511-5ML-BULK-F:
88511-10ML-F:
88511-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An imaging system for real-time monitoring of adherently grown cells
Moscelli N, et al.
Sensors and actuators A, Physical, 172(1), 175-180 (2011)
Frequency tracking in acoustic trapping for improved performance stability and system surveillance
Hammarstrom B, et al.
Lab on a chip, 14(5), 1005-1013 (2014)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill AL, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54(8), 345-350 (2014)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill LA, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54, 345-350 (2014)