product name
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
white to off-white
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI Key
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
生物化学的/生理学的作用
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
68224-10MG:
68224-50MG:
68224-BULK:
68224-VAR:
試験成績書(COA)