製品名
L-メチオニンスルホン,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
mp
275 °C
アプリケーション
detection
peptide synthesis
SMILES記法
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
rat ... Ggt1(116568)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0876-1G:
M0876-VAR:
M0876-BULK:
M0876-500MG:
M0876-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)