アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19-,20+,21-,23-;/m1./s1
InChI Key
YDIKCZBMBPOGFT-DIONPBRTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72813-VAR-F:
72813-1MG-F:
72813-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック