Merck
75375
Sigma-Aldrich
Ononin
≥99.0% (TLC)
別名:
フォルモノネチン7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O9
CAS番号:
分子量:
430.40
Beilstein:
63067
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
powder
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI Key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
大豆、クズ、およ漢方薬草であるオウギ(RA)中に見出されるイソフラボングリコシド。RAはエネルギーを改善するために摂取するサプリメントです。エリトロポイエチン発現を引き起こすことによって働く可能性があります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75375-1MG:
75375-VAR:
75375-BULK:
75375-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kumari et al.
Journal of food science and technology, 52(3), 1578-1585 (2015-03-10)
Kudzu root, Pueraria radix, extracts are a rich source of isoflavones. This study investigates the thermal stability of Pueraria radix extracts as a natural nutraceutical supplement in beef patties. The extract contained puerarin, diadzin, genistin, ononin, daidzein, glycitein, calycosin, genistein
Isabelle A Kagan et al.
Natural product communications, 10(7), 1263-1267 (2015-09-29)
Red clover (Trifolium pratense) contains soluble phenolic compounds with roles in inhibiting proteolysis and ammonia production. Alfalfa (Medicago sativa) has been found to have a low phenolic content, but few alfalfa and red clover cultivars have been compared for phenolic
Wen Xu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 986-987, 69-84 (2015-02-25)
Gua-Lou-Gui-Zhi decoction (GLGZD) is a classical formula of traditional Chinese medicine, which has been commonly used to treat dysfunction after stroke, epilepsy and spinal cord injury. In this study, a systematic method was established for chemical profiling and quantification analysis