Merck
85775
Sigma-Aldrich
ステアリン酸ステアリル
≥98.0% (GC)
別名:
ステアリン酸ステアリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
CAS番号:
分子量:
536.96
Beilstein:
1807499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
InChI Key
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85775-VAR:
85775-5G:
85775-BULK:
85775-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dorothy M Duffy et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(18), 7630-7636 (2004-08-25)
Living organisms can control the size, shape, and structure of minerals. Attempts to reproduce this biological control in the laboratory often use Langmuir monolayers of long-chain carboxylic acids. We use large-scale molecular dynamics simulations to calculate the interfacial energies of
K Maeda et al.
Journal of chromatography, 221(2), 199-204 (1980-12-12)
A gas chromatographic--mass spectrometric analysis was used to separate and identify abnormal compounds in the nail of psoriatic patients. The nail was extracted with heated ethanol, and the extract was analyzed with and without trimethylsilylation. Tetradecanoic acid octadecyl ester, hexadecanoic