Merck
T6522
Sigma-Aldrich
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
タイプ
Type I-S
製品種目
BioReagent
形状
powder
比活性
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
分子量
20.1 kDa
濃度
10 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
balanced salt solution: 1 mg/mL
serum-free medium: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品は、細胞培養用途について検査されています。 トリプシンは、Vibri sp. V26の非毒素産生マングローブ分離株由来のアルカリプロテアーゼについて動物細胞培養における潜在的用途を評価する試験に使用されています。 トリプシンは、好酸球ムチン中の真菌の検出を改善する研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
構成
ダイズトリプシンインヒビターは、2つのジスルフィド結合で架橋されたアミノ酸残基181個を有する単一のポリペプチド鎖を含む一量体タンパク質です。
単位の定義
BAEEを基質として使用すると、トリプシン1単位で、pH 7.6、25℃、反応容量3.2 mL、光路1 cmにおいてδA253が0.001/分となります。
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
アナリシスノート
1 mgのトリプシンインヒビターで、タンパク質1 mg当たりの活性が約10,000 BAEE単位のトリプシン1.0~3.0 mgが阻害されます。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6522-5G:
T6522-500MG:
T6522-25MG:
T6522-250MG:
T6522-BULK:
T6522-5X100MG:
T6522-VAR:
T6522-1G:
T6522-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonas Goldin Diness et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 749-749 (2020-06-09)
Hypokalemia reduces the cardiac repolarization reserve. This prolongs the QT-interval and increases the risk of ventricular arrhythmia; a risk that is exacerbated by administration of classical class 3 anti-arrhythmic agents.Small conductance Ca2+-activated K+-channels (KCa2) are a promising new atrial selective
Benjamin Lant et al.
Cell reports, 24(11), 2857-2868 (2018-09-13)
Cerebral cavernous malformations (CCMs) are neurovascular lesions caused by mutations in one of three genes (CCM1-3). Loss of CCM3 causes the poorest prognosis, and little is known about how it regulates vascular integrity. The C. elegans ccm-3 gene regulates the development
Khoa A Tran et al.
Cell reports, 27(6), 1726-1741 (2019-05-09)
Elucidating the mechanism of reprogramming is confounded by heterogeneity due to the low efficiency and differential kinetics of obtaining induced pluripotent stem cells (iPSCs) from somatic cells. Therefore, we increased the efficiency with a combination of epigenomic modifiers and signaling
Zhiying Hu et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 24(1), 60-75 (2009-11-11)
Rhox5, the founding member of the reproductive homeobox on the X chromosome (Rhox) gene cluster, encodes a homeodomain-containing transcription factor that is selectively expressed in Sertoli cells, where it promotes the survival of male germ cells. To identify Rhox5-regulated genes
Shaobo Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(1), 137-148 (2017-11-16)
Reelin controls neuronal migration and layer formation. Previous studies in reeler mice deficient in Reelin focused on the result of the developmental process in fixed tissue sections. It has remained unclear whether Reelin affects the migratory process, migration directionality, or
プロトコル
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC