Merck
A111040
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz) ホスホロアミダイト
configured for MerMade
別名:
DMT-dA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシアデノシン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N6-ベンゾイル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシアデノシン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H52N7O7P
CAS番号:
分子量:
857.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for MerMade
核酸プロファイル
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI Key
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proligo′のDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。環外アミン機能は、ベンゾイル基(dA(bz)およびdC(bz))またはイソブチリル基 (dG(ib))によって保護されています。DNAホスホロアミダイトの主な特徴:
  • 推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間
  • ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。
本製品はMerMade合成機に付属しています。
包装
A111040-1G、28-400キャップ付き1オンス・ボトル入り
A111040-10G、28-400キャップ付き8オンス・ボトル入り
A111040-6x5G、28-400キャップ付き8オンス・ボトル入り
A111040-6x10G、28-400キャップ付き8オンス・ボトル入り
A111040-20x10G、GL 45付き1 Lボトル入り
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A111040-12X1G:
A111040-6X5G:4548173342344
A111040-6X10G:4548173342993
A111040-6X9.46G:
A111040-20X10G:
A111040-10G:4548173342337
A111040-6X19.3G:
A111040-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)