Merck
C113000
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac) ホスホロアミダイト
≥99.0% (reversed phase HPLC)
別名:
DMT-dC(ac)アミダイト, N-アセチル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシシチジン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N4-アセチル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシシチジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H50N5O8P
CAS番号:
分子量:
771.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
分子量
771.85 g/mol
包装
pkg of 6 × 10 g C113000-6x10G (16 oz Bottle)
テクニック
oligo synthesis: suitable
white to off-white
溶解性
water: insoluble
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI Key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proligo′のDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。DMT-dC(ac)ホスホロアミダイトは、高純度オリゴヌクレオチドを迅速かつ高収率で合成するための高速脱保護化学に用いられる、アセチル保護DNAホスホロアミダイトです。 本製品はMerMade合成機に付属しています。
特徴および利点
dC(ac)の主な特徴:
  • 超高速脱保護:AMAを用いて65°Cで10分
  • オリゴヌクレオチド合成における重要な要素
  • 高速脱保護化学の業界標準
  • 変更なしでAMA脱保護法を操作
  • 一貫したロットごとの純度および性能
  • 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)