由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
以下との反応禁止
human, rat
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10
western blot: 1:200,000-1:400.000 using assay detecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
その他情報
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A1682-.5ML:
A1682-VAR:
A1682-.25ML:
A1682-BULK:
A1682-1ML:
試験成績書(COA)