製品名
MCI ゲル® CHP20P, bucket of 500 g
フォーム
solid
品質水準
包装
bucket of 500 g
テクニック
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
75-150 μm
ポアサイズ
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
密度
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MCI GEL® CHP20P は非常に多孔質のスチレン‐ジビニルベンゼンポリマー樹脂でカラム充填剤として利用されます。
アプリケーション
MCI GEL® CHP20P はホスホモリブデンブルーの固相濃縮試験に用いられました。
多環芳香族吸着樹脂は生物薬剤学での分離の為に設計されています:芳香族化合物、ペプチド、ステロイド、脱塩、等。逆相クロマトグラフィーアプリケーションに非常に適しており、非水系の溶媒も使用可能です。
法的情報
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13630-U:
N Okamura et al.
Phytochemistry, 37(5), 1463-1466 (1994-11-01)
Three new flavonoid glucuronides, luteolin 3'-O-beta-D-glucuronide, luteolin 3'-O-(4"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, and luteolin 3'-O-(3"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, together with hesperidin, were isolated from 50% aqueous MeOH extract of the leaves of rosemary. The structures were established by chemical and spectroscopic methods. Their antioxidant activities were evaluated
Highly sensitive flow analysis determination of orthophosphate using solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue without need for organic solvents in elution.
Heckemann, H-J.
Analytica Chimica Acta, 410, 177-184 (2000)