安全性情報
13629-U
Supelco
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bottle of 100g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
MCI ゲル® CHP20P, bottle of 100 g
フォーム
solid
品質水準
包装
bottle of 100 g
テクニック
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
75-150 μm
ポアサイズ
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
密度
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MCI GEL® CHP20Pは非常に多孔質のスチレン‐ジビニルベンゼンポリマー樹脂でカラム充填剤として利用されます。
アプリケーション
MCI GEL® CHP20Pはホスホモリブデンブルーの固相濃縮試験に用いられました。
多環芳香族吸着樹脂は生物薬剤学での分離の為に設計されています:芳香族化合物、ペプチド、ステロイド、脱塩、等。逆相クロマトグラフィーアプリケーションに非常に適しており、非水系の溶媒も使用可能です。
法的情報
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13629-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
N Okamura et al.
Phytochemistry, 37(5), 1463-1466 (1994-11-01)
Three new flavonoid glucuronides, luteolin 3'-O-beta-D-glucuronide, luteolin 3'-O-(4"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, and luteolin 3'-O-(3"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, together with hesperidin, were isolated from 50% aqueous MeOH extract of the leaves of rosemary. The structures were established by chemical and spectroscopic methods. Their antioxidant activities were evaluated
Highly sensitive flow analysis determination of orthophosphate using solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue without need for organic solvents in elution.
Heckemann, H-J.
Analytica Chimica Acta, 410, 177-184 (2000)