Merck
A45653
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリン
99%
別名:
4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジン, 5-アミノ-2-クロロベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
195.57
Beilstein:
641588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A45653-BULK:
A45653-VAR:
A45653-25G:
A45653-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)