安全性情報
13623-U
Supelco
Sepabeads® SP-207 Polymeric Adsorbent
20-60 mesh, bucket of 1000 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Sepabeads® SP-207, bucket of 1000 g
フォーム
solid
品質水準
包装
bucket of 1000 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
650 m2/g
Matrix
brominated styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~1.20 mL/g pore volume
105 Å mean pore size
密度
1.18 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
分離法
reversed phase
詳細
Sepabeads® SP-207は、カラム充填剤として使用される非イオン性ポリスチレン-ジビニルベンゼンポリマー樹脂です。バイオ医薬品用途の精製用吸着剤として広く使用されています。
アプリケーション
  • Sepabeads® SP-207は、アントシアニン色素の吸着/脱着挙動の速度論および熱力学研究に使用されました。
  • Sepabeads® SP-207は、フェノール画分の精製用カラム充填剤として使用されました。
濃厚な発酵ブロスから疎水性化合物を収集するために適した高密度樹脂です。臭素化により、スチレン-ジビニルベンゼンポリマーよりも優れた樹脂となり、強い疎水性を有し、高密度、大容量です。特に、上向流流動層のアプリケーションで役立ちます。
その他情報
トルエン中での膨張率 = 18%
法的情報
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13623-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
An optimal extraction solvent and purification adsorbent to produce anthocyanins from black rice (Oryza sativa cv. Heugjinjubyeo).
Kang, You Jin, Seung Won Jung, and Seung Ju Lee.
Food Technology and Biotechnology, 23, 97-106 (2014)
Renáta Myjavcová et al.
Journal of chromatography. A, 1217(51), 7932-7941 (2010-11-30)
Anthocyanins from the fruit Lonicera caerulea L. var. kamtschatica (blueberry honeysuckle, Caprifoliaceae) were studied via (semi)preparative chromatographic fractionation followed by MS and μLC/MS analysis. The extraction procedure was optimized with respect to analytical purposes as well as its potential use
Irena Palíková et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(15), 6584-6589 (2009-07-04)
The effect of Lonicera caerulea L. (blue honeysuckle) phenolic fraction (18.5% anthocyanins) on cell viability and against oxidative damage in low density lipoproteins (oxLDL), in rat microsomes and in primary cultures of rat hepatocytes and human umbilical vein endothelial cells