Merck
A211000
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-TBDMS-rA(bz) ホスホロアミダイト
別名:
DMT-2'O-TBDMS-rA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[bis(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル]-アデノシン、3'-[2-シアノエチルN,N-bis(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H66N7O8PSi
CAS番号:
分子量:
988.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
InChI Key
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz)ホスホラミダイトは、2′O-TBDMS RNAホスホラミダイトのグループに属します。
アプリケーション
RNA干渉(RNAi)は、遺伝子の発現を配列特異的に阻害するための一般的なツールとなっており、標的の検証やその他の薬剤開発技術に用いることができます。配列特異的RNAオリゴヌクレオチドを提供する最も簡便な方法は、DNA合成に類似した、RNAホスホラミダイトおよびRNA CPGによる固体支持体上の化学合成です。
特徴および利点
  • 業界標準の2′O-TBDMS保護基
  • 一貫したロット間純度と性能
  • メチルアミンまたはAMAをベースとする脱保護法と互換性あり
  • 標準的なRNAホスホラミダイトは、活性化因子としてETTまたはBTTと併用した場合に優れたカップリング結果が得られます。活性化因子42により最も優れた結果が得られます。
  • 高速脱保護Cap Aではなく、標準的な無水酢酸キャッピング試薬によるキャッピング
  • 認定ISO 9001品質システムに基づいて製造されています。
その他情報
RNAの独特の特性は、診断および治療、ならびにRNAを以下のように使用する基礎分子生物学研究におけるさまざまな用途の開発を刺激してきました:
  • 触媒剤(リボザイム)
  • 親和性リガンド(アプタマー)
  • 遺伝子サイレンシングを誘導する薬剤(RNA干渉)
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211000-BIO:
A211000-12:
A211000-C:
A211000-100G:4548174002544
A211000-AGL:
A211000-AVC:
A211000-500G:4548174002551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)