Merck
A211100
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rA(bz) ホスホロアミダイト
別名:
DMT-2′-O-Me-rA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチルアデノシン, 3′-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N7O8P
CAS番号:
分子量:
887.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT)
≤3 wt. % residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1
InChI Key
AZCGOTUYEPXHMJ-PSVHYZMASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-メチル-rA(bz)ホスホロアミダイトは、2′O-メチルRNAホスホロアミダイトのクラスに属します。2′O-メチルRNAモノマーは、メチルアミンなどの脂肪族アミンの適用に基づく迅速な脱保護スキームに適合します。2′O-メチルRNAは、相補的なDNAまたはRNAと結合する優れたハイブリダイゼーション特性ならびに天然の核酸と比較して酵素分解に対する安定性が高いことを特徴とする核酸アナログです。2′O-メチルRNAモノマーは2′-位にメトキシ基を持っています。このメトキシ基は、自動化ホスホロアミダイト合成によるオリゴヌクレオチドの構築に用いられるすべての条件下、およびすべての標準的なアルカリ脱保護条件下で、完全に安定です。
アプリケーション
DMT-2′O-メチル-rA(bz)ホスホロアミダイトは、オリゴヌクレオチドプローブ調製での使用に適しています。
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211100-AGL:
A211100-500G:
A211100-00:
A211100-BIO:
A211100-AVC:
A211100-C:
A211100-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)