Merck
U211180
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rU ホスホロアミダイト
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチル-ウリジン, 3′-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト], DMT-2'-O-メチル-rU アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H49N4O9P
CAS番号:
分子量:
760.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mU2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mU3 (reversed phase HPLC, DMT-rme)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mU1 (reversed phase HPLC, DMT-rUme-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O
InChI
1S/C40H49N4O9P/c1-27(2)44(28(3)4)54(51-25-11-23-41)53-36-34(52-38(37(36)49-7)43-24-22-35(45)42-39(43)46)26-50-40(29-12-9-8-10-13-29,30-14-18-32(47-5)19-15-30)31-16-20-33(48-6)21-17-31/h8-10,12-22,24,27-28,34,36-38H,11,25-26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t34-,36-,37-,38-,54?/m1/s1
InChI Key
UVUOJOLPNDCIHL-XKZJCBTISA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
U211181-01:4548173226491
U211180-1G:4548173376646
U211180-0.5G:4548173342375