アッセイ
≥98.00% (TLC)
品質水準
形状
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI Key
WSCUHXPGYUMQEX-KCZNZURUSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3009-100MG-PW:
A3009-VAR:
A3009-10MG:
A3009-50MG:
A3009-1G:
A3009-BULK:
A3009-100MG:
A3009-10MG-PW:
試験成績書(COA)