Merck
A5025
Sigma-Aldrich
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala
≥99% (TLC)
別名:
ペンタ-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27N5O6
CAS番号:
分子量:
373.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala,
アッセイ
≥99% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
white to off-white
SMILES記法
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)
InChI Key
XXAUOPDVAKGRPR-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala
生物化学的/生理学的作用
L-アラニンは、食品添加物として、および輸液溶液の成分として幅広い用途があります。また、化学製品および医薬品の前駆体としても使用されます。ペンタアラニンシステムでは、リサンプリングは「高速切り替え」平衡サンプリングプロトコルの有効性を高めるのに役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5025-BULK:
A5025-VAR:
A5025-5MG:
A5025-100MG:
A5025-25MG:
A5025-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Yunfen He et al.
Physical review letters, 101(17), 178103-178103 (2008-11-13)
Terahertz time domain spectroscopy shows that the protein dynamical transition, the rapid increase in protein dynamics occurring at approximately 200 K, needs neither tertiary nor secondary structure. Further, short chain alanine studies find a dynamical transition down to penta-alanine, with
Edward Lyman et al.
The Journal of chemical physics, 130(8), 081102-081102 (2009-03-05)
We recently applied a multistage reweighting scheme to demonstrate the sampling of equilibrium configurational distributions of peptides from nonequilibrium, simulated annealing trajectories [E. Lyman and D. M. Zuckerman, J. Chem. Phys. 127, 065101 (2007)]. Here we demonstrate that a statistical
Panagiota S Georgoulia et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(51), 15221-15227 (2011-11-18)
A computational solution to the protein folding problem is the holy grail of biomolecular simulation and of the corresponding force fields. The complexity of the systems used for folding simulations precludes a direct feedback between the simulations and the force
Resampling improves the efficiency of a ?fast-switch? equilibrium sampling protocol
Biorefineries: Integrated Biochemical Processes for Liquid Biofuels (2009)
Development of growth-arrested bioprocesses with Corynebacterium glutamicum for cellulosic ethanol production from complex sugar mixtures
Biorefineries: Integrated Biochemical Processes for Liquid Biofuels, 121-139 (2014)