アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 12.00 to 16.00 °, c = 45.00-55.00 mg/mL in water
テクニック
HPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
<2.00% water (Karl Fischer)
色
white to yellow cast
溶解性
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-QZABAPFNSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6390-25MG:
A6390-1G-PW:
A6390-100MG:
A6390-250MG:
A6390-1G:
A6390-10MG:
A6390-VAR:
A6390-BULK:
試験成績書(COA)