アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].OC(=O)C(F)(F)F.O=C1Nc2ccccc2N1C3CCN(CC3)Cc4ccc(cc4)-c5nc6cc7nc[nH]c7cc6nc5-c8ccccc8
InChI
1S/C34H29N7O.C2HF3O2.H2O/c42-34-39-26-8-4-5-9-31(26)41(34)25-14-16-40(17-15-25)20-22-10-12-24(13-11-22)33-32(23-6-2-1-3-7-23)37-29-18-27-28(36-21-35-27)19-30(29)38-33;3-2(4,5)1(6)7;/h1-13,18-19,21,25H,14-17,20H2,(H,35,36)(H,39,42);(H,6,7);1H2
InChI Key
CRRPFKCJZALCLQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6730-BULK:
A6730-IP:
A6730-25MG:
A6730-VAR:
A6730-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
関連コンテンツ
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.