分子量
antigen ~129 kDa
化学種の反応性
mouse, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction)
western blot: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells expressing human ATP13A2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP13A2(23400)
mouse ... Atp13a2(74772)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A9732-200UL:
A9732-VAR:
A9732-BULK:
A9732-25UL:
IXO14454:
試験成績書(COA)