Merck
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery®マイクロチューブ
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
メーカー/製品名
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
包装
pkg of 10x250tubes/cs
サイズ
1.7 mL
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
結合型
(ultra-low retention)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.