Merck
AXYP384240SQCS
"Diamond Plate"ディープウェルマイクロプレート、角型ウェル
size 384 wells, Not Treated, working volume 240 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
別名:
Corning cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質:
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
最大容量:
250 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
240 μL
物質
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
無菌性
sterile
特徴
Not Treated
メーカー/製品名
Axygen Inc P-384-240SQ-C-S
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
最大容量
250 μL
サイズ
384 wells
有効容積
240 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)