Merck
AXYPCR96ABC
PCR マイクロプレート、 ABI用
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質:
conical bottom clear polypropylene wells
最大容量:
200 μL
サイズ:
96 wells
有効容積:
200 μL
物質
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (Elevated skirt)
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-96-AB-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
200 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
適合性
suitable for (RTPCR & qPCR)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中国でのみご利用いただける製品です。
  • Axygen® 96-well elevated skirt PCR microplate is ideal for standard thermal cycling, ABI Real-time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR, and ABI sequencing.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • Can be sealed with strip caps, Axymats®, or sealing film.
法的情報
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)