物質
clear
clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
有効容積
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)