物質
aluminum
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-AS-600
Corning
包装
pkg of 5x100sheets/cs
サイズ
50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Axygen® aluminum sealing films are ideal for light-sensitive samples.
- Uniform adhesive enables efficient well sealing.
- Versatile sealing film can be used in various applications including PCR, Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
- Compatible with a wide range of reagents and temperatures.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)