Merck
AXYTF20
フィルター付きピペットチップ
for P-20, size 20 μL, pkg of 10x1000tips/cs
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
サイズ:
20 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
包装:
pkg of 10x1000tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc TF-20
Corning
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-20
Corning
包装
pkg of 10x1000tips/cs
サイズ
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pipette filter tips have been used in microbiological and DNA amplification processes.
特徴および利点
  • Comes in the sterilized form and is stored in sealed-bottom racks with lids to avoid contamination
  • To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
  • Filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
  • Nonpyrogenic
  • RNase-/DNase-free
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)