物質
PTFE (with steel core)
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD9600-15PTFB
ベッド直径
15 mm
適合性
BeadBlaster™ 96
詳細
PTFE is the least hard of the grinding media materials and is chosen for its inert properties. PTFE is metal-free and non-stick. It′s high temperature resistance expands it′s use to cryogrinding. PTFE grinding media is used for applications in the pharmaceutical field as well as for plants and other biological samples. The 15mm PTFE grinding balls have steel cores for a higher energy input.
アプリケーション
Homogenization of biological and pharmaceutical samples
特徴および利点
- Inert material
- Non-stick
- Wide temperature stability
法的情報
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)