安全性情報
C1117
Sigma-Aldrich
抗Cy5抗体、マウスモノクローナル
clone CY5-15, purified from hybridoma cell culture
別名:
Cy5 Antibody, Cy5 Antibody - Anti-Cy5 antibody, Mouse monoclonal, Monoclonal Anti-Cy5 antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CY5-15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
direct ELISA: suitable
dot blot: 1-2 μg/mL using cell protein extracts labeled with Cy5
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
CyDyeは、タンパク質、ペプチド、DNA、RNA、およびその他の生体分子の標識に使用できる蛍光物質のファミリーです。これらの色素は小さく、pH非感受性(pH 3~10)で、水溶液に溶解し、DMSOに耐性があります。フルオレセインよりも光安定性が高く、モル吸光係数が高く、量子収率が良好です。それらの物理学的および化学的特性により、以下のような多くの異なる生物学的アッセイで使用されます(主にCy3とCy5):DNAマイクロアレイ、タンパク質マイクロアレイ、二次元タンパク質分析(2Dゲル)、蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)、および免疫細胞化学検査。
マウスモノクローナルクローンCY5-15抗Cy5抗体は、Cy5およびAlexaFluor647標識タンパク質を認識しますが、Cy3標識タンパク質は認識しません。
特異性
モノクローナル抗Cy5は、Cy5およびAlexaFluor647標識タンパク質を認識しますが、Cy3標識タンパク質は認識しません。
抗体は、Cy5およびAlexaFluor 647標識されたタンパク質を認識しますが、Cy3標識タンパク質とは反応しません。
免疫原
Cy5標識タンパク質の混合物。
アプリケーション
マウスモノクローナルクローンCY5-15抗Cy5抗体は、ELISA、免疫沈降法、免疫細胞化学検査、ドットブロットアッセイ、およびタンパク質マイクロアレイなどの免疫細胞化学的および免疫組織化学的(IHC)技術による、またはその範囲内での検出と定量およびシグナル増幅を目的としてCyDye 5をタグ標識するために使用されます。抗Cy5抗体は、生体分子がCy5で標識されるアッセイにおいてCy5シグナル増幅の重要なツールです。
マウスモノクローナル抗Cy5抗体は、免疫蛍光アッセイおよびウエスタンブロッティングに使用されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C1117-BULK:
C1117-VAR:
C1117-200UL:
C1117-25UL:
C1117-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dissecting the role of COPI complexes in influenza virus infection
Sun E, et al.
Journal of Virology, 87(5), 2673-2685 (2013)
Talia D Valentini et al.
Nature communications, 11(1), 2287-2287 (2020-05-10)
Culture-independent studies of cystic fibrosis lung microbiota have provided few mechanistic insights into the polymicrobial basis of disease. Deciphering the specific contributions of individual taxa to CF pathogenesis requires comprehensive understanding of their ecophysiology at the site of infection. We
Eileen Sun et al.
Journal of virology, 87(5), 2673-2685 (2012-12-21)
As an obligate pathogen, influenza virus requires host cell factors and compartments to mediate productive infection and to produce infectious progeny virus. Recently, several small interfering RNA (siRNA) knockdown screens revealed influenza virus host dependency proteins, all of which identified
Jiang He et al.
PLoS pathogens, 9(10), e1003701-e1003701 (2013-10-17)
As an obligatory pathogen, influenza virus co-opts host cell machinery to harbor infection and to produce progeny viruses. In order to characterize the virus-host cell interactions, several genome-wide siRNA screens and proteomic analyses have been performed recently to identify host
Masaaki Kuwajima et al.
PloS one, 15(1), e0226797-e0226797 (2020-01-16)
Analysis of neuronal compartments has revealed many state-dependent changes in geometry but establishing synapse-specific mechanisms at the nanoscale has proven elusive. We co-expressed channelrhodopsin2-GFP and mAPEX2 in a subset of hippocampal CA3 neurons and used trains of light to induce