Merck
C1639
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
形状
lyophilized powder
比活性
≥125 CDU/mg solid
0.2-1.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒト成人および胎児の脳、肺、その他多くの上皮組織の脱凝集に適しています。また、さらに、肝臓および腎臓灌流研究、膵臓の分解、非実質ラット肝細胞の分離、および肝細胞の調製にも効果的であることが示されています。また、コラゲナーゼは、終端糖化産物の研究のための動脈組織の調製にも使用されています。本酵素は、肝細胞の遊離のために約1 mg/mLの濃度でテストされています。消化には0.1~5 mg/mLの濃度が使用されます。
生物化学的/生理学的作用
本コラゲナーゼ製品は、C. histolyticumにより分泌される酵素の混合物であり、分泌された酵素に見られる10~18種の成分の相対比によって区別される様々な製品です。主成分は、2つのコラゲナーゼ、クロストリパインおよび中性プロテアーゼです。これらの酵素の相乗作用により、コラーゲンおよび他の細胞内物質を分解します。組織からの細胞の効果的な放出には、コラゲナーゼ酵素および中性プロテアーゼの両方の作用が必要です。様々なタイプのコラーゲンは、コラゲナーゼの天然の基質です。
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
注意
供給後、本製品は-20℃で1年間安定です。37℃、50℃、-20℃で30日間、FALGPAまたはプロテアーゼ活性の低下はありません。粗コラゲナーゼの溶液は、アリコートして(10 mg/mL)急速凍結し、-20℃で保存すると安定です。それ以上凍結融解を繰り返すと、溶液は劣化します。本製品は、氷上で7時間以上、活性の100%を保持します。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
タイプI(C0130)から調製しました。保存溶液は、37℃で0.36 mM塩化カルシウム(TESCA、pH 7.4)を含む50 mM TESバッファーに0.05~0.1 mg/mLのコラゲナーゼを溶解することにより調製できます。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1639-VAR:
C1639PROC:
C1639-BULK:
C1639-50MG-PW:
C1639-50MG:
C1639-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akane Morohoshi et al.
Development (Cambridge, England), 148(21) (2021-10-30)
The acrosome is a cap-shaped, Golgi-derived membranous organelle that is located over the anterior of the sperm nucleus and highly conserved throughout evolution. Although morphological changes during acrosome biogenesis in spermatogenesis have been well described, the molecular mechanism underlying this
Hong Zhang et al.
Life (Basel, Switzerland), 12(7) (2022-07-28)
Integrin proteins are important receptors connecting the intracellular skeleton of satellite cells and the extracellular matrix (ECM), playing an important role in the process of skeletal muscle development. In this research, the function of ITGβ6 in regulating the differentiation of
Cuiping Zhang et al.
Cell death & disease, 11(6), 470-470 (2020-06-20)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have been used in cell-based therapies for a variety of disorders. Some factors such as inflammatory mediators in the diseased area might damage the survival of MSCs and affect their efficacy. Pyroptosis is a form of
Millissia Ben Maamar et al.
iScience, 25(2), 103786-103786 (2022-02-12)
Because epigenetics is a critical component for gene expression, the hypothesis was tested that DNA methylation alterations are dynamic and continually change throughout gametogenesis to generate the mature sperm. Developmental alterations and stage-specific DNA methylation during gametogenesis from primordial germ cells (PGCs)
Taichi Noda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(21), 11493-11502 (2020-05-13)
Sperm-oocyte membrane fusion is one of the most important events for fertilization. So far, IZUMO1 and Fertilization Influencing Membrane Protein (FIMP) on the sperm membrane and CD9 and JUNO (IZUMO1R/FOLR4) on the oocyte membrane have been identified as fusion-required proteins.
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.