Merck
C1832
Sigma-Aldrich
シクロスポリンA
BioReagent, from Tolypocladium inflatum, for molecular biology, ≥95%
別名:
シクロスポリン, 抗生物質 S 7481F1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H111N11O12
CAS番号:
分子量:
1202.61
Beilstein:
3647785
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
由来生物
Tolypocladium inflatum
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
テクニック
drug transporter assay: suitable
溶解性
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
適合性
corresponds to standard
suitable for molecular biology
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI Key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
遺伝子情報
human ... PPIA(5478)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロスポリンAは、免疫抑制特性を持つ真菌代謝産物です。シクロスポリンAは、真菌Tolypocladium inflatumによって産生される非極性環状オリゴペプチドです。強力な免疫抑制剤であり、主にTリンパ球に影響を与えます。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
シクロスポリンAは、以下に適しています。
  • in vivo血管新生アッセイを使用してマウスに毎日皮下注射し、免疫応答を抑制する。
  • がん幹細胞/前駆細胞と推定される細胞での多剤耐性トランスポーター活性の測定
  • mRNA転写研究
  • 分析標準
生物化学的/生理学的作用
強力な免疫抑制特性を有する真菌代謝物です。カルシニュ-リン (プロテインホスファタ-ゼ2B) を阻害するシクロスポリン-シクロフィリン複合体の形成を介して、T細胞シグナル伝達経路を阻害します。インタ-ロイキン1α、リポ多糖、TNFαにより誘導される一酸化窒素合成を阻害します。ミトコンドリアからのチトクロ-ムCの放出を遮断します。
シクロスポリンAは、T細胞活性化に関与するいくつかの核たんぱく質の機能をmRNA転写レベルで阻害することが示されています。細胞内受容体であるシクロフィリンと複合体を形成し、次にCa2+およびカルモジュリン依存性たんぱく質ホスファターゼであるカルシニューリンと結合してその酵素活性を阻害します。培養肝細胞でのC型肝炎ウイルスゲノムの複製を抑制することが分かりました。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C1832-5MG-PW:
C1832-BULK:
C1832-5MG:
C1832-10MG-PW:
C1832-VAR:
C1832-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R A Nichols et al.
The Journal of biological chemistry, 269(38), 23817-23823 (1994-09-23)
In response to Ca2+ entry, several prominent brain nerve terminal phosphoproteins undergo dephosphorylation, but the relation between dephosphorylation and neurotransmitter release is unknown. Using the immunosuppressants cyclosporin A (CsA) and L-683,590 (FK-520) to inhibit specifically the Ca2+/calmodulin-dependent protein phosphatase calcineurin
Mi-Ok Lee et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 32(2), 343-352 (2011-11-15)
A number of studies have revealed that stress signaling and subsequent stress responses in stem/progenitor cells are responsible for attenuated regeneration or degenerative disease. Because ionizing radiation (IR), which sensitizes diverse types of stem cells, reportedly induces cardio-circulatory diseases, we
E A Emmel et al.
Science (New York, N.Y.), 246(4937), 1617-1620 (1989-12-22)
One action of cyclosporin A thought to be central to many of its immunosuppressive effects is its ability to inhibit the early events of T lymphocyte activation such as lymphokine gene transcription in response to signals initiated at the antigen
N A Clipstone et al.
The Journal of biological chemistry, 269(42), 26431-26437 (1994-10-21)
The calcium/calmodulin-regulated phosphatase calcineurin (CN) is the site of action of the immunosuppressive drugs cyclosporin A (CsA) and FK506. CN has recently been established as a key signaling enzyme in the T cell signal transduction cascade and an important regulator
Koichi Watashi et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 38(5), 1282-1288 (2003-10-28)
Persistent infection of hepatitis C virus (HCV) is a major cause of liver diseases such as chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Searching for a substance with anti-HCV potential, we examined the effects of a variety of compounds on