安全性情報
C211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H60N5O10P
CAS番号:
分子量:
922.01
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥98.0% (reversed phase HPLC)
品質水準
形状
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C211850-10G:4548173359014