安全性情報
T211800
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-MOE-rMeUホスホラミダイト
別名:
5'-ジメトキシトリチル-3'-[(2-シアノエチル)- (N,N-ジイソプロピル)]-ホスホラミダイト- 2'-O-(2-メトキシエチル)-5-メチルウリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H55N4O10P
CAS番号:
分子量:
818.89
UNSPSCコード:
41116105
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rTmoe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rTmoe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
保管温度
−20°C
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)