包装
pkg of 500 mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
詳細
Pericyte Growth Medium 2 (Ready-to-use)
アプリケーション
PromoCell Pericyte Growth Medium has been developed for the in vitro cultivation of human pericytes from all tissues. The Medium (Ready-to-use) consists of a 500 mL bottle of Basal Medium and one vial of SupplementMix. Adding the SupplementMix to the Basal Medium results in the complete Growth Medium.
品質
All lots of PromoCell Pericyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human placenta-derived pericytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested pericytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
保管および安定性
Store the Basal Medium at 4 to 8°C in the dark and the SupplementMix at -20°C immediately after arrival. Do not freeze the Basal Medium. If stored properly, the products are stable until the expiry date stated on the label. After adding the SupplementMix to the Basal Medium, the shelf life of the complete medium is 6 weeks at 4 to 8°C. Do not freeze the complete medium. For use, pre-warm only an aliquot of the complete medium and keep the remaining medium refrigerated at 4 to 8°C.
継代と培養方法
Click here for more information.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)