Merck
C5800
Sigma-Aldrich
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.5 mm x 20 wells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NB.51
製品名
スタンダード垂直式ゲル用コーム, 16.5 cm ワイド, size 1.5 mm × 20 wells
物質
PTFE
品質水準
サイズ
1.5 mm × 20 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Machined match spacer thickness precisely.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)