色
white to off-white
溶解性
H2O: 1.7 mg/mL
0.1 M HCl: 12 mg/mL
DMSO: 23 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)ncnc23
InChI
1S/C15H21N5O4/c21-5-9-11(22)12(23)15(24-9)20-7-18-10-13(16-6-17-14(10)20)19-8-3-1-2-4-8/h6-9,11-12,15,21-23H,1-5H2,(H,16,17,19)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI Key
SQMWSBKSHWARHU-SDBHATRESA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA3(140)
mouse ... Adora1(11539)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8031-25MG-PW:
C8031-250MG:
C8031-100MG-PW:
C8031-VAR:
C8031-25MG:
C8031-BULK:
C8031-100MG:
試験成績書(COA)