アッセイ
≥98% (HPLC)
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: 1.1 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.O.CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C11H17N5O9P2.H3N.H2O/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(25-27(20,21)22)7(24-8)3-23-26(17,18)19;;/h4-8H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
InChI Key
DEQIORFOBOEGKZ-ZJWYQBPBSA-N
遺伝子情報
human ... P2RY1(5028)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3808-BULK:
M3808-5MG:
M3808-VAR:
M3808-25MG:
試験成績書(COA)