Merck
C8721
Millipore
Cetrinix supplement
suitable for microbiology
別名:
C-N supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 16266:2006
品質水準
無菌性
sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Pseudomonas spp.
アプリケーション
Pseudomonas属の選択分離にお勧めの抗生物質添加物です。1バイアルには、500 mLの培地に十分な量が入っています。
構成
Components per vial in mg:
Cetrimide, 100.00
Nalidixic Acid, 7.50
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
C8721-1VL-BULK:
C8721-1VL:
C8721-10VL:
C8721-VAR:
C8721-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2