Merck
C9056
Sigma-Aldrich
カバーガラス
size 24 mm × 60 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
詳細
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
包装
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~54 per ounce
サイズ
24 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.