Merck
C9142
Sigma-Aldrich
臭化シアン活性化セファロース4B
lyophilized powder
別名:
臭化シアン活性化アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
形状
lyophilized powder
品質水準
テクニック
affinity chromatography: suitable
マトリックス
Sepharose 4B
マトリックス活性基
cyanate or related structures
マトリックススペーサー
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
膨張
1 g swells to 4-5 mL
粒径
45—165 μm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化シアン活性化セルロースは、アフィニティークロマトグラフィーおよびタンパク質クロマトグラフィーに適しています。
は、殺虫剤の発見、酵母インベルターゼのグリコシル基に対するポリクローナル抗体の増加、および異種移植拒絶の免疫学的増強プロセスの研究に使用されています。
C9142-15G′の最新製品番号はGE17-0430-01です。
アプリケーション
臭化シアン活性化セファロース 4B、は次の用途で使用されています:
  • 免疫親和性に基づく分離手順による血清由来のクラスタリンの精製において
  • 内臓リーシュマニア症患者の尿から Leishmania donovani (ドノバン・リーシュマニア)タンパク質抗原を単離するためアフィニティークロマトグラフィーにおいて
  • ヒト血清からヘプトグロビンを単離するためのアフィニティークロマトグラフィー
物理的形状
ラクト-スおよびデキストランで安定化させた凍結乾燥粉末。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
以下による置換
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9142-BULK:
C9142-VAR:
C9142-1G:
C9142-5G:
C9142-15G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Ling et al.
The Journal of biological chemistry, 282(42), 30804-30816 (2007-08-29)
Farnesyl-diphosphate synthase (FPPS) catalyzes the synthesis of farnesyl diphosphate, an important precursor of sterols, dolichols, ubiquinones, and prenylated proteins. We report the cloning and characterization of two Toxoplasma gondii farnesyl-diphosphate synthase (TgFPPS) homologs. A single genetic locus produces two transcripts
Hans Gaus et al.
Biochemistry, 57(14), 2061-2064 (2018-03-29)
The Stabilin receptors are systemic clearance receptors for some classes of chemically modified nucleic acid therapeutics. In this study, the recombinant human secreted ecto-domain of the small isoform of Stabilin-2 (s190) was purified from cell culture and evaluated for direct
Kevin K Takaki et al.
Cell host & microbe, 29(1), 58-67 (2020-10-30)
Schistosome eggs provoke the formation of granulomas, organized immune aggregates, around them. For the host, the granulomatous response can be both protective and pathological. Granulomas are also postulated to facilitate egg extrusion through the gut lumen, a necessary step for
Dana A Massuto et al.
Reproduction (Cambridge, England), 139(2), 465-478 (2009-11-19)
The process of implantation is mediated by a complex network of signaling and adhesive factors. In the pig, latent and active transforming growth factor beta (TGFB), TGFB receptors (TGFBR), and integrins (ITGs) are present during the peri-implantation period. TGFB signals
R S Koduri et al.
The Journal of biological chemistry, 273(48), 32142-32153 (1998-11-21)
Human group IIa phospholipase A2 (hIIa-PLA2) is a highly basic protein that is secreted from a number of cells during inflammation and may play a role in arachidonate liberation and in destruction of invading bacteria. It has been proposed that