分子量
antigen ~25 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD9(928)
mouse ... Cd9(12527)
rat ... Cd9(24936)
詳細
免疫原
アプリケーション
- 免疫染色
- 低酸素誘発間葉系幹細胞(MSC-MV)の同定。
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C9993-VAR:
C9993-100UG:
C9993-BULK:
C9993-100UG-PW:
試験成績書(COA)