Merck
CPS260
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
別名:
CPS2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
形状
liquid
品質水準
使用法
sufficient for 60 mL substrate
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL