由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
≤1% 1,2-isomer
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI Key
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1639-VAR:
D1639-500MG:
D1639-25MG:
D1639-100MG:
D1639-BULK:
D1639-1G:
試験成績書(COA)