アッセイ
≥90%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C31H54N7O17P3S.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-22(40)59-15-14-33-21(39)12-13-34-29(43)26(42)31(2,3)17-52-58(49,50)55-57(47,48)51-16-20-25(54-56(44,45)46)24(41)30(53-20)38-19-37-23-27(32)35-18-36-28(23)38;/h18-20,24-26,30,41-42H,4-17H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,43)(H,47,48)(H,49,50)(H2,32,35,36)(H2,44,45,46);1H2/t20-,24-,25-,26+,30-;/m1./s1
InChI Key
IRILGPHKFKSRQN-ASEPKIFHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5269-25MG:
D5269-VAR:
D5269-5MG:
D5269-10MG:
D5269-BULK:
試験成績書(COA)