由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
色
pale yellow
mp
228-230 °C
溶解性
0.1 M HCl: slightly soluble
0.1 M NaOH: slightly soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)\C(=C2\CCN(CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O)CC2)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H25F2N3OS/c29-22-9-5-19(6-10-22)26(20-7-11-23(30)12-8-20)21-13-15-32(16-14-21)17-18-33-27(34)24-3-1-2-4-25(24)31-28(33)35/h1-12H,13-18H2,(H,31,35)
InChI Key
ZCNBZFRECRPCKU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5794-1MG:
D5794-BULK:
D5794-5MG:
D5794-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology