詳細
Nunclon® Deltaマルチディッシュはスケールアップやクローニングなど、あらゆる分野の細胞培養に有用です。SonicSealスライドウェルを用いたin situ細胞培養用のPermanox®スライド。Permanoxは自己蛍光ではありません。ウェルのリムが高いため、交差汚染のリスクが低くなっています。光学品質に優れています。認定済みの表面処理は、細胞の付着および増殖に必要な最適条件を保証します。
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 15(6), e0235140-e0235140 (2020-06-24)
Due to improved treatment, there is an increasing focus on the reproductive potential of survivors of childhood cancer. Cytotoxic chemotherapy accelerates the decline in the number of primordial follicles within the mammalian ovary at all ages, but effects on the
資料
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.