物質
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid
lid
low profile
包装
case of 100 (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 439225
外部L × W
84 mm × 59 mm , w/ lid
最大容量
10 μL
サイズ
60 wells
表面積
0.2 cm2 , total surface area (cm2)
ウェルの最大容量
10 μm
有効容積
10 μL
色
clear
適合性
suitable for (serological applications)
suitable for (serotyping, microcytotoxicity and cell cloning studies)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell™ミニトレイ
- 血清型検査、微量細胞傷害試験、細胞クローニングの研究に使用
- 光学的透明性により、倒立顕微鏡での使用が可能
- 占有スペースは、最小のフリーザーおよびインキュベーター分
- フタの突起付きタブにより、適切な方向を維持
- 大型の英数字座標を刻印
- 独自の表面処理により、サンプルと試薬のミキシングが向上
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of cell biology, 219(4) (2020-04-25)
Cohesin is essential for genome folding and inheritance. In somatic cells, these functions are both mediated by Scc1-cohesin, which in mitosis is released from chromosomes by Wapl and separase. In mammalian oocytes, cohesion is mediated by Rec8-cohesin. Scc1 is expressed
Neuron, 99(6), 1188-1203 (2018-09-11)
Autophagy is a conserved catabolic pathway with emerging functions in mammalian neurodevelopment and human neurodevelopmental diseases. The mechanisms controlling autophagy in neuronal development are not fully understood. Here, we found that conditional deletion of the Forkhead Box O transcription factors FoxO1