Merck
M0690
Sigma-Aldrich
Nunc® MicroWell® ミニトレイ
72 well MicroWell MiniTray for serological applications, non-treated, polystyrene, non-sterile, 100/cs
別名:
micro well plate, microwell plates, mini trays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom clear polystyrene wells
外部L × W:
84 mm × 59 mm , w/ lid
最大容量:
10 μL
サイズ:
72 wells
表面積:
0.2 cm2 , total surface area (cm2)
有効容積:
10 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
lid
low profile
物質
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid
low profile
包装
case of 100 (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 438733
外部L × W
84 mm × 59 mm , w/ lid
最大容量
10 μL
サイズ
72 wells
表面積
0.2 cm2 , total surface area (cm2)
有効容積
10 μL
clear
適合性
suitable for (serological applications)
suitable for (serotyping, microcytotoxicity and cell cloning studies)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWellミニトレイ
  • 血清型検査、微量細胞傷害試験、細胞クローニングの研究に使用
  • 光学的透明性により、倒立顕微鏡での使用が可能
  • 占有スペースは、最小のフリーザーおよびインキュベーター分
  • フタの突起付きタブにより、適切な方向を維持
  • 大型の英数字座標を刻印
  • 独自の表面処理により、サンプルと試薬のミキシングが向上
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)